Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Boîtes de stockage cryogénique en polypropylène 81 emplacements
Code produit 15540092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Naturel
Orange
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Pack de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15540092 Assortiment Pack de 5
15515594 Violet 5 pièces
15520092 Orange Pack de 5
15590082 Naturel 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15540092 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F188520016
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les boîtes de stockage en PP fournissent un stockage compact et garde les flacons cryogéniques organisés sur la paillasse, dans le congélateur ou pendant le transport. Contrairement aux boîtes en carton, ces boîtes robustes résistent à l’humidité et à une
  • Utilisable à des températures de -80 °C à +121 °C
  • Les boîtes à 81 emplacements (9 x 9 rangées) peuvent contenir des tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 mL et des cryoflacons.
  • Cinq choix de couleurs ; utile pour l’organisation et l’identification visuelle rapide des échantillons
  • Des couvercles transparents translucides à soulever à fixation sécurisée vous permettent de visualiser facilement le contenu ; panneaux mats sur deux côtés pour un étiquetage facile
  • La grille alphanumérique vous permet de suivre les échantillons individuels
  • “Pas de toboggan” Des éléments moulés dans le fond et le couvercle assurent un empilage sécurisé.
Dimensions des boîtes : 14 x 14 x 4,8 cm
Spécification
Couleur Assortiment
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Fournit un stockage compact et garde les flacons cryogéniques organisés sur la paillasse, dans le congélateur ou pendant le transport
À utiliser avec (équipement) Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
Capacité Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2 ml
Comprend Étiquette de grille alphanumérique, couvercles transparents translucides, panneaux mats sur deux côtés
Nbre de positions 81
Type de produit Boîte de stockage cryogénique
Quantité 5/boîte
Plage de températures (impériale) –112°F à 249.8°F
Plage de températures (métrique) –80°C à +121°C