Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Code produit 11818981 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Rouge, Blanc
Transparent, Transparente
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
11818981 Beige, Rouge Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11898961 Blanc crème, Rouge Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
11888971 Bleu transparent, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11722418 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11702418 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11712418 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11808981 Bleu foncé, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11808971 Vernis transparent PTFE vierge 0,25 mm 1000 pièces
11797557 Transparent, Transparente Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11818981
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Présente un joint étanche solide.
  • Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4 mm
Couleur Beige, Rouge
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de produit Bouchon à sertir