Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Code produit 11898961 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Rouge, Blanc
Transparent, Transparente
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Conditionnement
11898961 Blanc crème, Rouge Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
11818981 Beige, Rouge Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11888971 Bleu transparent, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11722418 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11702418 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11712418 Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11808981 Bleu foncé, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11808971 Vernis transparent PTFE vierge 0,25 mm 1000 pièces
11797557 Transparent, Transparente Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11898961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Présente un joint étanche solide.
  • Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4 mm
Couleur Blanc crème, Rouge
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Type de produit À sertir