Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré 8 mm
Code produit 11995703 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Flacon à bouchon vissé avec étiquette inscriptible, ambré, 2 ml
Flacon à vis 8-425
Verre ambré I-D de 2 ml ; Finition filetée GPI 8-425 ; Étiquette d’identification ; ouverture standard
verre ambré 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Marking Spot Conditionnement
11995703 verre ambré 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard Non 100 pièces
10713074 Flacon à bouchon vissé avec étiquette inscriptible, ambré, 2 ml Oui 100 pièces
13424016 Verre ambré I-D de 2 ml ; Finition filetée GPI 8-425 ; Étiquette d’identification ; ouverture standard Oui 100 pièces
11503690 Flacon à vis 8-425 Oui 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11995703 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C40132
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sélectionnez l’un de ces flacons en verre ambré 8 mm de haute qualité, qui satisfont à toutes les exigences en matière de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.
Faites votre choix dans le portefeuille de flacons à vis en verre ambré 8 mm Thermo Scientific™, qui répondent à toutes les exigences en matière de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Ces flacons d’échantillons à faible volume sont parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Le verre borosilicaté GOLD neutre est un verre à faible expansion et ultra pur avec une très faible concentration de sites actifs pour protéger vos analytes des interactions indésirables
  • Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description verre ambré 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard
Diamètre (métrique) de l’ouverture 8 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 ml
Modèle Flacon à vis avec ouverture standard
Volume (métrique) résiduel < 170μL
Volume (métrique) de travail 1,8 ml
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon À vis
Quantité 100
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à vis 8-425