Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Spécification
| Description | Insert Polyspring 150 µl |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Modèle | Point tiré Polyspring |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Type de base | Conique |
| Volume (métrique) total | 150 µl |
| Afficher plus |