Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 8 mm
Code produit 11513680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Flacon à vis 8-425
Microflacons 150 μl, verre solide transparent ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard
Transparent
Verre transparent 2 ml
verre transparent 2 ml ; transparent ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard
verre transparent I-D 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard
Marking Spot:
No
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
12 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Marking Spot unitSize
11513680 Flacon à vis 8-425 Oui 500 pièces
10236703 Flacon à vis 8-425 Oui 100 pièces
10466844 verre transparent I-D 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard Oui 100 pièces
11999197 verre transparent 2 ml ; transparent ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard Non 100 pièces
12400108 Microflacons 150 μl, verre solide transparent ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard No 12 pièces
12430108 Verre transparent 2 ml Non 1000 pièces
12698655 Transparent Non 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11513680 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2SV
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces flacons 8 mm ont une finition filetée 8-425. Ils sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une grande variété d’échantillonneurs automatiques.
Compatibles avec un grand nombre d’échantillonneurs automatiques, ces flacons à vis en verre transparent 8 mm Thermo Scientific™ ont une finition filetée 8-425. Tout en conservant des dimensions extérieures standard, les volumes internes de ces flacons sont compris entre 300 μl et 2 ml. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Échantillonneur automatique LC Thermo Scientific™ Surveyor
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à vis 8-425
Diamètre (métrique) de l’ouverture 8 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Volume (métrique) résiduel < 170 μl
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500/Pk.
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à vis 8-425