Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm
Code produit 11782408 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Type de base:
Conique
Fond conique
Fond plat
Fond rond
Hauteur (métrique):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Type de base Hauteur (métrique) unitSize
11782408 0,64 ml Concluant Fond conique 40 mm 1000 pièces
11561364 0,9 ml Concluant Fond plat 30 mm 100 pièces
11742408 0,9 ml Ambré Fond plat 40 mm 1000 pièces
11712408 1,3 ml Ambré Fond conique 30 mm 1000 pièces
11792408 0,6 ml Ambré Conique 40 mm 1000 pièces
11717567 0,35 ml Concluant Fond rond 31,5 mm 1000 pièces
11732408 0,9 ml Concluant Fond plat 40 mm 1000 pièces
11722408 0,26 ml Concluant Fond conique 31,5 mm 1000 pièces
11531374 1,2 ml Concluant Fond plat 40 mm 100 pièces
11541374 1,2 ml Ambré Fond plat 40 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11782408
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.
  • Disponibles dans différents volumes
  • Fond plat, rond ou conique
  • Verre transparent ou ambré
  • Pour presque tous les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro-vial
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,64 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack
Volume (métrique) résiduel < 3 μl
Volume (métrique) de travail 0,6 ml
Type de base Fond conique
Quantité 100
Taille du bouchon ND8
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 40 mm