Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425
Code produit 11823560 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Noir
Bleu foncé, Blanc, Noir
Crème, Rouge, Noir
Gris, Rouge, Noir
Noir, Rouge, Blanc
Rouge, Blanc, Noir
Rouge-orange, Transparente, Noir
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
11823560 Rouge, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11782428 Rouge-orange, Transparente, Noir Caoutchouc naturel / TEF 1,3 mm 1000 pièces
11757567 Gris, Rouge, Noir PTFE/butyle 1,3 mm 1000 pièces
11844800 Bleu foncé, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11792428 Noir, Rouge, Blanc Silicone / PTFE 1,3 mm 1000 pièces
11702438 Rouge, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11814800 Crème, Rouge, Noir Silicone / PTFE 1,5 mm 1000 pièces
11894800 Beige, Rouge-orange, Noir Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11823560
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • 8 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
  • Filetage 8-425
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 5,3 mm
Couleur Rouge, Blanc, Noir
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Taille du bouchon 8-425
Type de produit Bouchon à vis