Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Bleu transparent, Blanc, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type de produit | Bouchon à vis |