Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 8 mm, filetage8-425, verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central
Code produit 10000842 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Conditionnement
10000842 Caoutchouc naturel / TEF -
12950871 PTFE vierge 100 pièces
10336202 Silicone / PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10000842
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • 8-425
  • Verre
  • Transparent
  • 1,5 ml
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • PP
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fourni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 1,9 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm