Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 9 L
Product Code. 17641675
Change view
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur de bouchon Unit Size
17641675 Jaune 1 pièce
17621675 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17641675 Supplier Sharpsafe™ Supplier No. 51172430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.62€
    8.98€ / 1 pièces
    Économisez 0.64€
    6% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
  • Notre 9 litres Sharpsafe™ Les conteneurs sont spécialement conçus pour permettre l'élimination sécuritaire des objets tranchants médicaux et minimiser les risques de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Capacité nominale de 9 L
    • Insert d’accès protégé pour plus une sécurité accrue
    • Accès protégé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
    • Particulièrement adapté aux zones à volume élevé.
    • Conçu pour les zones à accès ouvert telles que les départements A &et E.
    • Couvercle semi-translucide – Contenu visible une fois rempli.
    • Étiquette moulée – offre une piste d'audit permanente qui ne peut être supprimée.
    • Zone de remplissage horizontale
    • Temporaire& Fonction de fermeture finale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifications
Capacité (métrique) 9 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291
Couleur de bouchon Jaune
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 385 x 585 x 530 mm
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants