Learn More
Fisherbrand™ Flacon Microliter en verre à filetage court de 9 mm
Code produit 11535914 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1.4 ml
1,6 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11535914 1.4 ml 100 pièces
11515894 1,6 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11535914
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
  • 9 mm
  • Filetage court
  • Verre
  • Large ouverture
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Microlitre total
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1.4 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot Filetage court
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Modèle Cône interne
Volume (métrique) résiduel < 1 μl
Volume (métrique) de travail 1,1 mL
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Verre hydrolytique (classe I)