Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm avec micro-insert intégré, à large ouverture
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Lié par le fond |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 0,4 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | Boîte en polypropylène |
| Modèle | Insert intégré conique |
| Volume (métrique) résiduel | < 3 μl |
| Afficher plus |