Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large
Code produit 10162512 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Graduée:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Graduée Conditionnement
10162512 Non Non 100 pièces
11575884 Oui Oui 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10162512
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
  • 9 mm
  • Filetage court
  • Verre
  • Large ouverture
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe 11.6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1.85 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Graduée Non
Type de goulot Filetage court
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 120 μl
Volume (métrique) de travail 1,5 mL
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm