Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à grande ouverture, à fond concave
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) | 1.85 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Modèle | Légèrement concave |
| Volume (métrique) résiduel | < 110 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 mL |
| Afficher plus |