Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à grande ouverture, à fond concave
Code produit 11814940 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11814940 Ambré -
11727597 Transparent 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11814940
Offres spéciales sur les meilleurs produits
Utilisez le code promo 28057
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
  • Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
  • Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau en PP
Volume (métrique) 1,85 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot Filetage court
Type d’emballage Sachet en PE
Modèle Légèrement concave
Volume (métrique) résiduel < 110 μl
Volume (métrique) de travail 1,5 ml
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm