Learn More
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum
Code produit 11531404 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Rond
Rétreint
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Type de puits Conditionnement
11531404 1200 μl Rond 1 pièce
11859620 200 μl Fond plat (puits en F) 1 pièce
11521404 400 μl Rétreint 1 pièce
12940851 1000 μl Rond 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11531404
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes
  • 96 puits
  • Silicone/PTFE
  • Transparents
  • En verre
  • Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
  • Différentes options d’étanchéité
  • Chromatographie testée
  • Pas d’écoulement grâce au matériau haut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Verre
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 1200 μl
Type de puits Rond