Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10517742 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Emballage individuel
Sachet de 20, boîte de 100
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10517742 Emballage individuel 48 pièces
10601442 Sachet de 20, boîte de 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10517742 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.52€
    610.94€ / 48 pièces
    Économisez 71.58€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : Blanc, fond transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres No Barcode
    Format Étalon
    Couvercle Avec couvercle
    Surface de culture 0,32 cm2
    Array 8 x 12
    Conditionnement Emballage individuel
    Couleur Blanc, Fond transparent
    Type de produit Microplate
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Stérile
    Traitement de surface Culture cellulaire
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage
    Nbre par carton 48/carton
    Nb par paquet 1 / boîte
    Quantité 48/boîte