Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10530753 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 100/carton
Conditionnement individuel, 48/boîte
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10530753 Conditionnement individuel, 48/boîte 48 pièces
10419822 20/boîte ; 100/carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10530753 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.03€
    539.39€ / 48 pièces
    Économisez 61.64€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Conditionnement Conditionnement individuel, 48/boîte
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage
Nbre par carton 48
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 48/boîte