Learn More
TPP™ Microplaque à fond en U traitée pour culture cellulaire à 96 puits
Description
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
- Traitement optomécanique de la surface de croissance pour une adhérence cellulaire optimale
- Le couvercle avec système de ventilation à air garantit un échange de gaz contrôlé avec une évaporation faible
- Le bord incliné permet de placer le couvercle dans une seule position
- La surface de marquage jaune sur le couvercle et la plaque garantit une orientation du couvercle correcte
- La surface de préhension striée garantit une bonne prise et empêche de soulever accidentellement le couvercle
- Étiquetage alphanumérique clair entre les puits pour une orientation facile pendant la microscopie
- Surface de croissance sur la zone sphérique uniquement
- Surface de croissance absolument plate
- Transparence totale
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI/SLAS 1-2004 à ANSI/SLAS 4-2004 |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,636 cm2 |
| Conditionnement | 1/Sachet, 162/Carton |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Volume total (métrique) du puits | 0,34 mL |
| Afficher plus |