Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond rond (U), 96 puits en cheminée
Code produit 10779984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Conditionnement
10779984 Naturel Stérile 100 pièces
10440912 Noir Non stérile 100 pièces
10304822 Vert Non stérile 100 pièces
13052133 Rouge Non stérile 100 pièces
10433075 Blanc Non stérile 100 pièces
13072133 Jaune Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10779984 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 650261
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
  • Apyrogènes
  • Conception à puits coniques avec fond rond (en U)
  • Assure un pipetage précis
  • Réduit le volume mort du puits
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Empêche la capillarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond rond (puits en U)
Quantité 100/boîte