Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Description
Idéal pour le stockage des caractéristiques de PP à faible liaison
- Accueillent des volumes utiles encore plus grands ; jusqu’à 1,0 ml ou 2,0 ml de volume de stockage par puits
- Les protéines et l’ADN ne peuvent pas adhérer au PP, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
- Couleur naturelle
- Disponibles en version stérile ou non stérile
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) des puits | 2000 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 1900 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Rond |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage des caractéristiques de polypropylène à faible liaison |
| Afficher plus |