Learn More
BTX™ Plaque d'électroporation jetable à 96 puits
Code produit 15721078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pulse Form:
Onde à décroissance exponentielle, onde carrée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pulse Form Conditionnement
15721078 Onde à décroissance exponentielle, onde carrée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15721078 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450450M
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les plaques d'électroporation jetables à 96 puits sont des plaques d'électroporation multipuits stériles pour la transfection/transformation de bactéries, de levures, d'insectes, de plantes et de cellules de mammifères.
Essayez différentes conditions d'électroporation (densité cellulaire, tampon, tension et largeur d'impulsion, etc.). pour trouver l'efficacité de transfection la plus élevée, rapidement et facilement avec le ECM 830HT, ECM630 HT ou le Gemini X2 HT Systèmes d'électroporation.
  • Formats multipuits standard
  • Matériaux biocompatibles
C'est comme 96 cuvettes d'électroporation sur une seule plaque pratique.
Spécification
À utiliser avec (application) Électroporation à haut débit
À utiliser avec (équipement) BTX Systèmes à haut débit
Description Plaque d'électroporation jetable à 96 puits, espacement de 2 mm, 100 μL, 1 assiette
Quantité 1 de chaque
Taille (impériale) de l’espace 0,08 in
Taille (métrique) de l’écart 2 mm
Volume (métrique) 100 μL
Stérilité Stérile
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle, onde carrée
Compatibilité à haut débit Oui