Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR™ à 96 puits, traitée en culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit 10369081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
32 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code-barres Conditionnement
10369081 Aucun code-barres 32 pièces
32043092 Code-barres inclus 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10369081 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655090
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour la culture cellulaire et la microscopie utilisant la fluorescence ou la détection de luminescence. Optimisé pour un faible à moyen grossissement.
  • Empreinte conforme à l’ANSI pour la compatibilité avec les systèmes automatisés
  • Traitement physique de surface pour améliorer l’adhésion cellulaire
  • Une attache cellulaire accrue et des taux de prolifération plus élevés pour améliorer et accélérer l’expansion cellulaire
  • Exempt de DNase, RNase et ADN humain détectables
  • Apyrogène
  • Non cytotoxique
  • Haute clarté optique pour un examen microscopique optimal
  • Conception empilable pour un stockage et une manipulation efficaces
  • La conception des puits de cheminée permet à chaque puits individuel de se tenir debout de manière autonome, minimisant ainsi le risque de transfert d’échantillons et de contamination croisée
  • Fabriqué selon les directives DIN ISO 9001
  • Fourni dans un paquet de 32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité ANSI (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Couleur Noir, Fond transparent
À utiliser avec (équipement) Systèmes automatisés
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 392 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour la recherche
Quantité 32/boîte