Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond conique en polypropylène à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 13499826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
13499826 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13499826 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 651261
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le criblage à haut débit et le dosage
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Parfaitement adaptés aux tests d’agglutination
  • Pas de coins pointus, ce qui signifie qu’ils peuvent être pipettés facilement et proprement
  • Convient au
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
BreakApart Non
Format Standard
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Transparent
Type de produit Storage Microplate
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 50 to 335 μL
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 340 μl
Type de puits Rond, fond conique (puits en V)
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Quantité 100/Carton
Couleur du puits Transparent
Modèle de puits Cheminée