Learn More
Fisherbrand™ Rack réversible à 96 puits
Code produit 11364065 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11364065 96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11364065
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Retournez le portoir pour qu’il convienne aux tubes de 0,5 ou 1,5 ml. Le rack réversible à 96 puits Fisherbrand™ est conçu en PP et peut contenir jusqu’à 96 microtubes.
  • Autoclavables
  • Dimensions du rack : 246 x 121 x 50 mm
  • 8 x 12 grilles
  • Le couvercle se clipse à l’aide des languettes
  • Les tubes de 0,5 ml sont séparés par des quadrillages moulés
  • Les anneaux surélevés disposés autour des puits de 1,5/2 ml facilitent l’extraction des tubes
Spécification
Bouchon inclus Oui
Couleur Jaune
Capacité Microtubes (0,5 ml ou 1,5/2 ml)
Matériau PP
Positions 96
Longueur (métrique) 247,65 mm
Longueur (impériale) 9¾ po
Largeur (impériale) 4¾ po
Hauteur (impériale) 2 in
Comprend Couvercle avec fermeture à clipser
Hauteur (métrique) 50,8 mm
Array 8 x 12
Largeur (métrique) 101,6 mm