Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour tubes réversibles à 96 puits
Code produit 11748174 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Naturel
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11748174 Naturel 5 pièces
17712468 Jaune 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11748174
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support réversible à 96 puits pour tubes est doté de languettes faciles à saisir pour la manipulation et le stockage des échantillons. Le rack peut accueillir 96 puits pour des tubes de 0,5 ml d’un côté et 96 puits pour des tubes de 1,5/2,0 ml du côté opposé.
  • Des languettes à chaque extrémité du support permettent de clipser le couvercle en place.
  • Identification alphanumérique pour localiser et récupérer rapidement les tubes.
  • Le couvercle translucide s'emboîte parfaitement et est suffisamment haut pour contenir la plupart des tubes à microcentrifuger à bouchon à vis.
  • Empilables, elles permettent de gagner un espace précieux au laboratoire.
  • Des puits de 0,5 mL séparés par des lignes de grille moulées, ce qui les rend plus faciles à voir.
  • Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 mL facilitent le retrait des tubes.
  • Languettes faciles à saisir pour la manipulation et le stockage des échantillons.
Spécification
Bouchon inclus Couvercle à clipser
Description Rack pour tubes réversibles à 96 puits
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Capacité Microtubes (0,5 mL), Microtubes (1,5 à 2 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 96
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Manipulation et conservation des échantillons
À utiliser avec (équipement) Tubes de microcentrifugeuse
Nb par paquet 5 Pk.
Gamme de produits Stockage des tubes
Longueur (métrique) 24,4 cm
Longueur (impériale) 9,6 in
Largeur (impériale) 4,7 in
Hauteur (impériale) 2 in
Poids (impériale) 0,75 lb
Poids (métrique) 0,34 kg
Comprend Raised Rings, Lids
Type de produit Rack de microtubes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 5,1 cm
Array 8 x 12
Largeur (métrique) 12 cm