Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 10293223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +120°C
-20°C à +130°C
-20°C à +55°C
Type de puits:
Carré
Rond
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Type de puits unitSize
10293223 -20°C à +55°C Rond 50 pièces
10354033 -20°C à +130°C Rond 50 pièces
10213073 -20°C à +130°C Carré 50 pièces
10722684 -20°C à +120°C Rond 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10293223 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.23€
    183.00€ / 50 pièces
    Économisez 91.23€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tapis de bouchons ronds ou carrés pour assurer l’étanchéité des plaques de stockage de 96 puits, disponibles en formats autoclavables et perçables.
Tapis de bouchons ronds ou carrés pour assurer l’étanchéité des plaques de stockage à 96 puits, disponibles en formats autoclavables et perçables.
Les tapis de scellage à 96 puits sont conçus pour des plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles en format perçable ou autoclavable. Les tapis à coiffes rondes ou carrées sont fabriqués en élastomère thermoplastique et conviennent pour le stockage à long terme.
Les tapis de scellage Thermo Scientific à 96 puits sont conçus pour les plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles en format perçable ou autoclavable. Les tapis à coiffes rondes ou carrées sont fabriqués en élastomère thermoplastique et conviennent pour le stockage à long terme.
Points clés
  • Films à coiffes rondes ou carrées pour étanchéité des plaques de stockage à 96 puits
  • Identification sur grille alphanumérique
  • Moulé avec un élastomère thermoplastique exclusif pour une conception souple
  • Adapté au stockage à long terme
  • Disponible en format perçable ou autoclavable
    Version perçable :
  • Résistance aux solvants (DMSO, éthanol et isopropanol inclus)
  • Adapté à l’irradiation aux rayons UV et gamma
  • 6 N nécessaires pour le perçage
  • Plage de températures : − 20°C à + 55°C
    Version autoclavable :
  • Adapté à l’irradiation aux rayons UV et gamma
  • Plage de températures : − 20°C à + 130 °C
Produits dangereux : Non
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Oui
Description CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Certifications/Conformité Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Matériau TPE
Stérilité Salle blanche
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Diamètre de bouchon 7 mm
Plage de températures (impériale) -4°F à 131°F
À utiliser avec (application) Conçu pour le scellage des plaques de stockage à 96 puits et adapté au stockage à long terme
Format Perçable
Type de produit Tapis de scellage
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +55°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility 96 puits ronds Abgene
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)