Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Code produit. 10136287 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
Sans jupe
Sans jupe, divisibles, profil bas
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR compactes
Plaques PCR divisibles
Plaques PCR pour la microbiologie
Qualité ADN médico-légale
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel
Emballage individuel sous blister
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 10136287
Marque: Eppendorf™ 0030133331
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
  • Convient encore plus aux thermocycleurs
  • Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
  • Disponibles avec des puits standard (250 μl) ou à profil bas (150 μl)
  • Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans ADN humain, Dnase ou RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 5 sachets x 4 plaques
Couleur Bleu
Type de produit Plaques PCR compactes
Type de jupe Sans jupe
Matériau PC, Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 150 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Idéale pour les applications extrêmes telles que le thermoscellage.
FCR max. 2250 x g
Profile Profil bas
Pureté ou qualité Pour un usage en PCR
Quantité 20 Pk.
Couleur du puits Incolore