Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 9 mm pour flacons à sertir de 8 mm, transparent, trou central, septum assemblé
Code produit 11804830 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc, Transparent
Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Silicone / PTFE
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Conditionnement
11804830 Transparent Caoutchouc naturel / TEF 1000 pièces
11814830 Rouge, Blanc, Transparent Silicone / PTFE 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11804830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés.
  • Les bouchons sont faciles à appliquer et faciles à retirer
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire avec les bouchons à clipser
  • Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type de produit À clipser