Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, fermé sur le dessus
Code produit 10142913 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge, blanc, Bleu
Rouge-orange, Bleu, Bleu
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,2 mm
1 mm
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) unitSize
10142913 Bleu PTFE vierge 0,2 mm 1000 pièces
11804850 Rouge, blanc, Bleu Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11814850 Rouge-orange, Bleu, Bleu Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10142913
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à filetage court
Matériau (doublure) PTFE vierge
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Type de produit Bouchon à vis