Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, lié, trou central
Code produit 11767567 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Blanc, Bleu
Blanc, Bleu
Rouge, Blanc, Noir
Pré-fendu:
No
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Pré-fendu Conditionnement
11767567 Rouge, Blanc, Noir No 1000 pièces
11707587 Beige, Blanc, Bleu No 1000 pièces
11777567 Blanc, Bleu Oui 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11767567
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Rouge, Blanc, Noir
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type de produit Bouchon à vis