Learn More
Fisherbrand™ Joint à filetage court en PP de 9 mm, vert, trou central, septum assemblé
GREENER_CHOICE
Code produit 11894840 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Vert
Bleu, Blanc, Vert
Rouge, Blanc, Vert
Rouge-orange, Transparente, Vert
Vert
Pré-fendu:
No
Oui
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,2 mm
1 mm
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Couleur Pré-fendu Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Förpackningsstorlek
11894840 Bleu, Blanc, Vert Oui Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
16308357 Vert No PTFE vierge 0,2 mm 1000 pièces
11804840 Rouge-orange, Transparente, Vert No Caoutchouc naturel / TEF 1 mm 1000 pièces
10498704 Beige, Rouge-orange, Vert No Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm 1000 pièces
11884830 Rouge, Blanc, Vert No Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
11907071 Rouge, Blanc, Vert No Silicone / PTFE 1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11894840
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Visa alla kampanjer
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Bouchon à filetage court
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Bleu, Blanc, Vert
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de produit Bouchon à vis
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.