Learn More
Fisherbrand™ Joint à filetage court en PP de 9 mm, rose, trou central, septum assemblé
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Specifications
Specifications
| Description | Bouchon à filetage court |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Bleu, Blanc, Rose |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | Oui |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type de produit | Bouchon à vis |