Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court TPX de 9 mm, à grande ouverture, à fond plat
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
Spécification
| Description | Micro-vial |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | TPX |
| Volume (métrique) | 0,4 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Modèle | Cône interne |
| Volume (métrique) résiduel | < 4 μl |
| Afficher plus |