Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à ouverture large, fond plat
Tous les produits Fisherbrand ProduitsBeschreibung
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Micro-vial |
| Couleur | Transparente |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 0,87 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Modèle | Cylindre intérieur |
| Volume (métrique) résiduel | < 80 μl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?