Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à ouverture large, fond plat
Code produit 11851673 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
0,87 ml
Couleur:
Ambré
Transparente
Modèle:
Cylindre intérieur
Cône interne
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Modèle Conditionnement
11851673 0,4 ml Ambré Cône interne 1000 pièces
11824940 0,87 ml Transparente Cylindre intérieur 1000 pièces
11707597 0,4 ml Transparente Cône interne 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11851673
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
  • Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
  • Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro-vial
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 0,4 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot Filetage court
Type d’emballage Sachet en PE
Modèle Cône interne
Volume (métrique) résiduel <4 μl
Volume (métrique) de travail 0,25 ml
Type de base Fond plat
Quantité 1000
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm