Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, à ouverture large
Code produit 11585924 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Transparent
Matériau (doublure):
Silicone beige / PTFE blanc
Silicone blanc/PTFE bleu
Silicone blanc / PTFE rouge
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Matériau (doublure) Conditionnement
11585924 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu 100 pièces
11595924 Bleu Silicone beige / PTFE blanc 100 pièces
16368367 Transparent Silicone blanc / PTFE rouge 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11585924
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Ambré
  • Réparés
  • 1.5mL
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6mm)
  • Polypropylène
  • PTFE/silicone
  • Épaisseur de 1,0mm
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau (doublure) Silicone blanc/PTFE bleu
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Pré-fendu Oui
Volume (métrique) 1,85 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Oui
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Verre hydrolytique (classe I)