Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm en verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE
Code produit 12961251 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
Bleu
Transparent
Vert
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Couleur de bouchon Conditionnement
12961251 Non Bleu 100 pièces
12970861 Non Vert 100 pièces
12970901 Oui Bleu 100 pièces
12941251 Non Transparent -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12961251
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Transparent
  • Réparés
  • 1,5 ml
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6 mm)
  • PP
  • Caoutchouc naturel/TEF
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,85 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm