Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, PP, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en RedRubber / PTFE
Code produit 11505934 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Matériau:
Verre hydrolytique (classe I)
verre
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Matériau unitSize
11505934 Non Verre hydrolytique (classe I) 100 pièces
12306202 Non verre -
15186425 Oui verre 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11505934
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Transparent
  • 1,5ml
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6 mm)
  • PP
  • RedRubber / PTFE
  • 1,0 mm d’épaisseur
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau (doublure) Caoutchouc rouge/PTFE ;
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre hydrolytique (classe I)
Volume (métrique) 1,85 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm