Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, PP, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en RedRubber / PTFE
Code produit 12306202 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Matériau:
Verre hydrolytique (classe I)
verre
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Matériau Conditionnement
12306202 Non verre -
11505934 Non Verre hydrolytique (classe I) 100 pièces
15186425 Oui verre 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12306202
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Transparent
  • 1,5ml
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6 mm)
  • PP
  • RedRubber / PTFE
  • 1,0 mm d’épaisseur
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau (doublure) Caoutchouc rouge/PTFE ;
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 1,85 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm