Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, PP, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en RedRubber / PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc rouge/PTFE ; |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Taille du bouchon | 9-425 |
| Afficher plus |