Learn More
R&D Systems™ A 410099.1 amide-PEG5-amine
Description
A 410099.1 amide-PEG5-amine is a functionalized IAP ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an IAP ligand plus an amide-PEG5 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | tert-Butyl (-1-((-2-((2 S,4 S)-4-(17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanamido)-2-(((R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)(methyl)carbamate |
| CAS | 2446474-11-7 |
| Quantity | 25 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C44H72N6O11 |
| Purity | 0.95 |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?