Learn More
Tygon Tubes pour aliments et boissons A-60-F
Code produit 30054026 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1 in
1/2 in
1/4 in
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Conditionnement:
15m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30054026 0,125 po 1/4 in 15m
30054225 3/4 in 1 in 15m
30053016 1/16 in 3/16 po 15m
30053860 3/8 in. 1/2 in 15m
30054200 1/4 in 1/2 in 15m
30053894 1/2 in 3/4 in 15m
30052992 5/8 in. 7/8 in. 15m
30053845 3/8 in. 5/8 in. 15m
30054307 1/4 in 3/8 in 15m
30052961 5/16 in 7/16 in. 15m
30053758 3/16 in 5/16 in 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 30054026 Fournisseur Tygon Code fournisseur 5010600
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Résiste à une large plage de températures allant °de -60 °C °à 135 °C (-75 °F à 275 °F)
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. Excellente résistance à la fatigue en —flexion, idéale pour une utilisation dans les pompes péristaltiques. Nettoyage à la vapeur sur place pour éviter les remplacements fréquents de tuyauterie. Chimiquement compatible avec une variété de solutions de nettoyage
Spécification
Certifications/Conformité 3 A ; FDA ; NSF-51
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Matériau Tygon A-60-G
Diamètre (impériale) externe 1/4 in