Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Conjugate | Unconjugated |
| Quantity | 1 Kit |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Non-species specific |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Shipping Condition | Blue Ice |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?