Learn More
Abcam Rabbit Anti-Goat IgM H&L (HRP), 1 mg
Codice prodotto. 32117039 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
32117039 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32117039 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1128621mg
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Anti-Goat IgM H&L (HRP)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Formulation pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Host Species Rabbit
Purification Method Affinity purification Immunogen
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Goat.
Target Species Goat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Gt
Validated Application abrv ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.