Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage DeepWell en polypropylène Abgene™ 96 puits 2,2 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11510284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Vert
Type de puits:
Carré
Carrées
Conditionnement:
50 boîtes
Emballage individuel
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de puits Conditionnement unitSize
11510284 Naturel Carré Emballage individuel 50 pièces
11594754 Naturel Carré Emballage individuel 50 pièces
11897612 Naturel Carrées 50 boîtes 50 pièces
12617426 Bleu Carré Emballage individuel 50 pièces
12725188 Vert Carré Emballage individuel 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11510284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0661
Protégez vos échantillons
Utilisez le code promo 27942
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plaques de stockage 2,2 ml DeepWell pour la culture ou le stockage de grands échantillons.
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés
  • Conçu pour une récupération optimale des échantillons
  • Chaque puits carré est spécifiquement conçu avec une bordure d’étanchéité indépendante pour empêcher la contamination croisée
  • Fond en U (AB-0661) faciliter la récupération des échantillons grâce à la remise en suspension ou au fond conique (AB-0932)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
Format 96 puits
Description Caractérisé par une géométrie de puits carré qui favorise l’aération efficace des échantillons, et les puits à fond en U facilitent la remise en suspension
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement Emballage individuel
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Abgene
Couleur Naturel
Type de produit Plaque à puits
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 2200 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1900 μl
Stérilité Salle blanche
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carré
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
FCR max. 5000 x g
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
Quantité 50/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard