Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage 0.8 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 10511894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Naturel
Rouge
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement Fit for Purpose unitSize
10511894 Naturel En vrac Prêt pour la PCR 50 pièces
10583215 Rouge Emballage individuel Prêt pour la PCR 50 pièces
10484583 Jaune Emballage individuel Prêt pour la PCR 50 pièces
12194162 Naturel Emballage individuel Prêt pour la PCR 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10511894 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0859
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plaques de stockage 0.8 ml DeepWell pour applications de culture cellulaire ou de stockage d’échantillons.
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
  • Volume des puits de 0,8 ml maximum lorsque les plaques sont scellées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Volume utile de 0,70 ml lorsque les plaques sont scellées avec une barrette de bouchons de plaque de stockage
  • Volume utile de 0,55 ml lorsque les plaques sont scellées avec un tapis de scellage à 96 puits
  • Fond de puits conique pour faciliter la récupération des échantillons
Film de scellage compatible : Chaleur adhésive
Dangers : Aucun
Force centrifuge maximale : 2 000 g
Vol. max. (bouchon de scellage) : 0,7 ml
Vol. max. (film de scellage) : 0,8 ml
Vol. max. (tapis de scellage) : 0,55 ml
Conditions de stockage : conditions ambiantes
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
Format 96 puits
Description 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement En vrac
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Abgene
Couleur Naturel
Type de produit Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 800 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 700 μl
Stérilité Salle blanche
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
FCR max. 2000 x g
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard