Description
Les microplaques de stockage en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Abgene offrent d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, ce qui facilite la manipulation, le stockage ou le transport des dilutions et des aliquotes. Toutes les plaques sont au format ANSI pour assurer la compatibilité avec les systèmes automatisés. En outre, elles sont fabriquées dans notre salle blanche afin de garantir une qualité moléculaire. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
• Fabrication en salle blanche
• Résine vierge et garantie exempte de contamination
• Version color codée sur demande
• Plaque en polypropylène PP vierge neutre très translucide et autoclavable
• Disponible en version ambré, jaune, rouge, vert ou violet sur demande
• Format standard SBS avec repères alphanumériques moulés dans la masse
• Bords de puits surélevés pour une efficacité de scellage élevée et pour limiter le risque de contaminations croisée
• Compatibles applications robotisées, grâce au fond de plaque et jupe renforcés
• Plaque PP
• Microplaque 96 puits
Spécification
Spécification
| Code-barres | Personnalisable |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI |
| Format | 96 puits |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 80 boîtes |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produits | Abgene |
| Afficher plus |