Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques de stockage en polypropylène à puits Abgene96
GREENER_CHOICE
Code produit 11554754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Rond
Volume (métrique) des puits:
200 μl
330 μl
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement
11554754 Rond 330 μl 100 pièces
10304513 Rond 200 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554754 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0796
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    191.01€ / 100 pièces
    Économisez 69.99€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Rationalisez vos applications de biologie moléculaire grâce à ces plaques de stockage en polypropylène à 96 puits.
Les microplaques de stockage en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Abgene offrent d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, ce qui facilite la manipulation, le stockage ou le transport des dilutions et des aliquotes. Toutes les plaques sont au format ANSI pour assurer la compatibilité avec les systèmes automatisés. En outre, elles sont fabriquées dans notre salle blanche afin de garantir une qualité moléculaire. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
Caractéristiques
  • Identification sur grille alphanumérique et encombrement standard
  • Polypropylène
  • Options de scellage : Joints adhésifs, thermoscellage et barrettes de bouchons
  • Fabrication en salle blanche
Applications
  • Stockage d’échantillons
  • Resuspension de l’échantillon
  • Culture cellulaire
  • Configuration des dosages : dilution et aliquotage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
Format 96 puits
Description Puits rond à fond en U
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 100 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Abgene
Couleur Naturel
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau PP
Volume (métrique) des puits 330 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 300 μl
Stérilité Salle blanche
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
FCR max. 5000 x g
Nbre par carton 100
Nb par paquet 1
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard